Learn More
Azelastine N-Oxide (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Azelastine N-Oxide (Mixture of Diastereomers) |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H24ClN3O2/c1-26(28)13-4-5-18(12-14-26)25-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-25)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3 |
| Peso formulazione | 397.1557 |
| Percent Purity | >95% |