Learn More
Azelastine N-Oxide (Mixture of Diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30041387
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30041387 10 mg 10mg
30040432 50 mg 50mg
30041071 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30041387 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA80826010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 640279-88-5
Formula molecolare C22 H24 Cl N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 397.9
Sinonimo 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1-oxido-1H-azepin-4-yl)-, Azelastine N-Oxide
IUPAC Name 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(1-methyl-1-oxidoazepan-1-ium-4-yl)phthalazin-1-one
SMILES C[N+]1([O-])CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Azelastine N-Oxide (Mixture of Diastereomers)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H24ClN3O2/c1-26(28)13-4-5-18(12-14-26)25-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-25)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3
Peso formulazione 397.1557
Percent Purity >95%