Learn More
Azepan-2-one oxime, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10496462
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10496462 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10496462 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD11194DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Azepan-2-one oxime
CAS 19214-08-5
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H12N2O
Numero MDL MFCD00053062
Quantità 1 g
Sinonimo azepan-2-one oxime, n-azepan-2-ylidene hydroxylamine, 2z-azepan-2-one oxime, 2h-azepin-7-amine,3,4,5,6-tetrahydro-n-hydroxy, n-2e-azepan-2-ylidene hydroxylamine, 2-hydroxyimino azaperhydroepine, n-2z-azepan-2-ylidene hydroxylamine, caprolactam-oxime, hieh@hpdeewafjjadp, azepan-2-oneoxime
InChI Key PPOHPUOKXMNCCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES O\N=C1/CCCCCN1
IUPAC Name N-(3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepin-7-yl)hydroxylamine
Molecular Weight (g/mol) 128.18
PubChem CID 1810625
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 97%