Learn More
Azetidin-3-ol Hydrochloride Salt, TRC
Codice prodotto. 30339859
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339859 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339859 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA81320025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Azetidin-3-ol, Hydrochloride Salt
CAS 18621-18-6
Formula molecolare C3 H7 N O . Cl H
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C3H7NO.ClH/c5-3-1-4-2-3;/h3-5H,1-2H2;1H
SMILES Cl.OC1CNC1
IUPAC Name azetidin-3-ol;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 109.55
Peso formulazione 109.0294