Learn More
Azetidine-2-carboxylic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497936
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16497936 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16497936 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY75308
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Azetidine-2-carboxylic acid is a non proteinogenic amino acid homologue of proline. Found in common beets. Azetidine-2-carboxylic acid can be misincorporated into proteins in place of proline in many species, including humans. Toxic and teratogenic agent.
Azetidine-2-carboxylic acid is a non proteinogenic amino acid homologue of proline. Found in common beets. Azetidine-2-carboxylic acid can be misincorporated into proteins in place of proline in many species, including humans. Toxic and teratogenic agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Azetidine-2-carboxylic acid
CAS 2517-04-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H7NO2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (494.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1NCC1
Molecular Weight (g/mol) 101.1
Peso formulazione 101.1
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only