Learn More
Azetirelin (~85%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Azetirelin |
| CAS | 95729-65-0 |
| Formula molecolare | C15H20N6O4 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | (2S)-4-Oxo-2-azetidinecarbonyl-L-histidyl-L-prolinamide, (S)-N-[(4-Oxo-2-azetidinyl)carbonyl]-L-histidyl-L-prolinamide, NT 36, YM 14673 |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H20N6O4/c16-13(23)11-2-1-3-21(11)15(25)10(4-8-6-17-7-18-8)20-14(24)9-5-12(22)19-9/h6-7,9-11H,1-5H2,(H2,16,23)(H,17,18)(H,19,22)(H,20,24)/t9-,10-,11-/m0/s1 |
| SMILES | NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2cnc[nH]2)NC(=O)[C@@H]3CC(=O)N3 |
| IUPAC Name | (2S)-1-[(2S)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-[[(2S)-4-oxoazetidine-2-carbonyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 348.36 |
| Peso formulazione | 348.1546 |