Learn More
Azido-erythro-sphingosine, TRC
Codice prodotto. 30179605
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
1mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179605 25 mg 25mg
30179519 1 mg 1mg
30179193 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179605 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA92650025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103348-49-8
Formula molecolare C18 H35 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 325.49
IUPAC Name (E,2S,3R)-2-azidooctadec-4-ene-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)N=[N+]=[N-]
Specifica
Materiale o nome chimico Azido-erythro-sphingosine
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H35N3O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(23)17(16-22)20-21-19/h14-15,17-18,22-23H,2-13,16H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Peso formulazione 325.2729