Learn More
Azido-PEG3-alcohol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanol |
| CAS | 86520-52-7 |
| Formula molecolare | C6 H13 N3 O3 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 8-Azido-3,6-dioxaoctanol, 1-Azido-8-hydroxy-3,6-dioxaoctane, 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanol |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13N3O3/c7-9-8-1-3-11-5-6-12-4-2-10/h10H,1-6H2 |
| SMILES | OCCOCCOCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC Name | 2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 175.19 |
| Peso formulazione | 175.0957 |
Titolo del prodotto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?