Learn More
Azido-PEG3-alcohol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanol |
| CAS | 86520-52-7 |
| Formula molecolare | C6 H13 N3 O3 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 8-Azido-3,6-dioxaoctanol, 1-Azido-8-hydroxy-3,6-dioxaoctane, 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanol |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13N3O3/c7-9-8-1-3-11-5-6-12-4-2-10/h10H,1-6H2 |
| SMILES | OCCOCCOCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC Name | 2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 175.19 |
| Peso formulazione | 175.0957 |