Learn More
Azido-PEG3-azide, TRC
Codice prodotto. 30359247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359247 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30359247 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4168751G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,11-Diazido-3,6,9-trioxaundecane
CAS 101187-39-7
Formula molecolare C8 H16 N6 O3
Quantità 1 g
Sinonimo 1,1'-Oxybis[2-(2-azidoethoxy)ethane, 1-Azido-2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethane, 1,11-Diazido-3,6,9-trioxaundecane
InChI Formula InChI=1S/C8H16N6O3/c9-13-11-1-3-15-5-7-17-8-6-16-4-2-12-14-10/h1-8H2
SMILES [N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
IUPAC Name 1-azido-2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethane
Molecular Weight (g/mol) 244.25
Peso formulazione 244.1284