Learn More
Azidoethanol, TRC
Codice prodotto. 30136239
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30136239 10 g 10g
30136594 5 g 5g
30004836 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136239 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA84856010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1517-05-1
Formula molecolare C2 H5 N3 O
Molecular Weight (g/mol) 87.08
Sinonimo Ethanol, 2-azido-, -Azido-2-hydroxyethane, 2-Azido-1-ethanol, 2-Azidoethanol, 2-Hydroxyethyl azide, Azidoethanol, 2-Azidoethanol
IUPAC Name 2-azidoethanol
SMILES OCCN=[N+]=[N-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Azidoethanol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C2H5N3O/c3-5-4-1-2-6/h6H,1-2H2
Peso formulazione 87.0433
Percent Purity >95%