Learn More
Azilsartan Kamedoxomil (>90%), TRC
Codice prodotto. 30136253
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136253 25 mg 25mg
30005921 250 mg 250mg
17930925 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136253 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA96560525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 863031-24-7
Formula molecolare C30H23KN4O8
Molecular Weight (g/mol) 606.62
Sinonimo Azilsartan Medoxomil Monopotassium Salt
IUPAC Name potassium;(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl 2-ethoxy-3-[[4-[2-(5-oxo-1-oxa-2-aza-4-azanidacyclopent-2-en-3-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate
SMILES [K+].CCOc1nc2cccc(C(=O)OCC3=C(C)OC(=O)O3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5C6=NOC(=O)[N-]6
Specifica
Materiale o nome chimico Azilsartan Kamedoxomil
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C30H24N4O8.K/c1-3-38-28-31-23-10-6-9-22(27(35)39-16-24-17(2)40-30(37)41-24)25(23)34(28)15-18-11-13-19(14-12-18)20-7-4-5-8-21(20)26-32-29(36)42-33-26;/h4-14H,3,15-16H2,1-2H3,(H,32,33,36);/q;+1/p-1
Peso formulazione 606.1153
Percent Purity >95%