Learn More
Azilsartan medoxomil, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488747
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488747 5 mg -
16466148 10 mg 10mg
16442287 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16488747 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14736
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
MedChemExpress Azilsartan medoxomil(TAK 491) is an orally administered angiotensin II receptor type 1 antagonist with IC50 of 0.62 nM, which used in the treatment of adults with essential hypertension.
Azilsartan medoxomil(TAK 491) is an orally administered angiotensin II receptor type 1 antagonist with IC50 of 0.62 nM, which used in the treatment of adults with essential hypertension.
Specifica
Materiale o nome chimico Azilsartan medoxomil
CAS 863031-21-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H24N4O8
Quantità 5 mg
Sinonimo TAK-491
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (219.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NC(ON5)=O)C=C3)=CC=C1)OCC6=C(C)OC(O6)=O
Molecular Weight (g/mol) 568.53
Peso formulazione 568.53
Percent Purity 99.88%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only