Learn More
R&D Systems™ Azithromycin
Codice prodotto. 18035262
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18035262 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18035262 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3771/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.13€
    211.05€ / 50mg
    Risparmia 22.08€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Antibiotic; inhibits 50S ribosomal subunit formation and elongation at transpeptidation
Azithromycin is a macrolide antibiotic. Inhibits 50S ribosomal subunit formation and elongation at transpeptidation step in gram-positive and gram-negative organisms. Orally active with improved pharmacokinetics over erythromycin in mouse models. Inhibits autophagy. Predicted to disrupt binding of SARS-CoV-2 spike protein to ACE2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Azithromycin
CAS 83905-01-5
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C38H72N2O12
Peso formulazione 748.98
Product Type Azithromycin
Purezza 99%
Peso molecolare 749.00