Learn More
Azithromycin, MedChemExpress
Descrizione
Azithromycin is a macrolide antibiotic useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Azithromycin |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 83905-01-5 |
| Colore | White |
| Quantità | 500 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C38H72N2O12 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Sinonimo | CP 62993 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.51 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only