Learn More
Buretta di classe B a foro singolo in acrilico Azlon™
Codice prodotto. 10420655
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10420655 50 ml Pezzo
12044637 25 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10420655 Fornitore Azlon N. del fornitore BDH118T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.18€
    51.93€ / pezzi 1
    Risparmia 13.25€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Adatta per l'utilizzo sia con la mano sinistra che con la destra. La buretta Azlon™ di classe B a foro singolo in acrilico è particolarmente indicata per laboratori didattici, soprattutto laddove si verificano rotture frequenti.
Suitable for left or right handed use. The Azlon™ Acrylic Single Bore Class B Buret is great for educational laboratories, especially where breakages often occur.
  • Acrylic construction for strength and transparency
  • Graduations are screen printed in black to ISO 385 Class B accuracy
  • Suitable for use in educational laboratories especially where breakages often occur
  • Unaffected by most dilute aqueous solutions, however unsuitable for use with organic solvents
  • Turning the stopcock through 90° makes it suitable for left or right handed use
  • Stopcocks can be removed for easy cleaning
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Materiale Acrylic
Graduazioni 0.1 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per utenti destrorsi e mancini
Include Rubinetti d'arresto in PMP/polietilene
Bilancia Black
Materiale del rubinetto PMP, PTFE
Tolleranza ±0.1 mL
Tipo Single Bore Buret
Class Class B
Certificazione/Conformità ISO 385