Learn More
Azlon™ Baskets with Hinged Lid
Codice prodotto. 12095542
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
167 x 167 x 155 mm
225 x 225 x 230 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
12095542 225 x 225 x 230 mm Pezzo
12085542 167 x 167 x 155 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12095542 Fornitore Azlon N. del fornitore BWK009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.72€
    27.59€ / pezzi 1
    Risparmia 11.13€
    28% Sconto
In stock
Ideal for sterilizing test tubes
  • Autoclavable at 121°C
  • Ideal for sterilising test tubes
  • Useful for storage in the laboratory
  • Stackable space saving design
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) For storage in the laboratory, sterilizing test tubes
Altezza (sistema metrico) esterno 230 mm
Lunghezza (sistema metrico) 225 mm
Include Hinged lid
Materiale Polypropylene
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 225 mm
Dimensioni (L x P x A) 225 x 225 x 230 mm