Learn More
Azlon™ Disposal Bins
Codice prodotto. 12050133
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
26.5 cm
70 cm
Larghezza (sistema metrico):
23 cm
30 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12050133 70 cm 30 cm Pezzo
12060133 26.5 cm 23 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12050133 Fornitore Azlon™ N. del fornitore DBG001P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.60€
    73.66€ / pezzi 1
    Risparmia 15.94€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
For safe disposal of broken glass
  • Self assembly rigid boxes for safe disposal of broken glass
  • Glass is safely held in strong leak proof and puncture resistant LDPE liner
  • Lid has an integral waste flap for easy use and has a sealing feature for use when full
  • Boxes are clearly printed with instructions for use
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 L
Colore Translucent
Altezza (sistema metrico) 70 cm
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Forma Rectangular
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Da utilizzare con (applicazione) Safe Disposal of Broken Glass
Tipo di montaggio Free Standing
Product Type Disposal Bin