Learn More
Azlon™ Gas Delivery Tube
Codice prodotto. 12663012
Cambia vista
Click to view available options
Overall Length (Metric):
205 mm
290 mm
335 mm
475 mm
Product Type:
Braccio laterale
Double Bend Gas Delivery Tube
Tappo in gomma conico
Tubo di mandata del gas
Dimensione della confezione:
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Overall Length (Metric) Product Type Dimensione della confezione
12663012 205 mm Tubo di mandata del gas pezzi 5
12673012 290 mm Tappo in gomma conico pezzi 5
12683012 335 mm Braccio laterale pezzi 5
12693012 475 mm Double Bend Gas Delivery Tube pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12663012 Fornitore Azlon™ N. del fornitore DT001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.08€
    27.14€ / pezzi 5
    Risparmia 23.94€
    46% Sconto
Spedizione stimata: 19-11-2026
Polypropylene construction. Azlon™ Gas Delivery Tube are ideal substitutes for fragile glass alternatives.
  • Pre-bent rigid polypropylene delivery tubes
  • Unbreakable in normal use
  • Suitable for many types of gas collection experiments in schools and universities
Specifica
Materiale Polipropilene
Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
Overall Length (English) 8 in.
Overall Length (Metric) 205 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per molti tipi di esperimenti di raccolta di gas nelle scuole e nelle università
Max. Operating Temperature (Metric) Da – 20 a 135 °C
Product Type Tubo di mandata del gas