Learn More
Azlon™ Gas Delivery Tube
Descrizione
- Pre-bent rigid polypropylene delivery tubes
- Unbreakable in normal use
- Suitable for many types of gas collection experiments in schools and universities
Specifica
Specifica
| Materiale | Polipropilene |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.23 in. |
| Overall Length (English) | 11.41 in. |
| Overall Length (Metric) | 290 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per molti tipi di esperimenti di raccolta di gas nelle scuole e nelle università |
| Max. Operating Temperature (Metric) | Da – 20 a 135 °C |
| Product Type | Tappo in gomma conico |