Learn More
Azlon™ Bottiglia per aspirazione in HDPE Azlon™
Descrizione
For Use With: For bench top dispensing of common laboratory liquids and bulk storage or transportation of liquids and powders
Features:
- Large capacity
- Wide opening for easy fill
- Screw cap with water tight rubber seal to prevent leakage and spills
- Leak-proof stopcock
- Carry handles for easy lifting
- Bench top dispensing
- Bulk storage
- Transportation
- Liquids
- Powders
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 13 galloni |
| Capacità (sistema metrico) | 50 l |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 240 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'erogazione da banco dei più comuni liquidi per laboratorio e il trasporto o lo stoccaggio alla rinfusa di liquidi e polveri |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 640 mm |
| Include | Closure, Carrying Handles |
| Materiale | HDPE |
| Stile collo | Larga |
| Product Type | Bottiglia per aspiratore |
| Forma | Rotondo |