Learn More
Cowie Technology™ PTFE Thick Wall Sleeve, B-length for Europe
Codice prodotto. 10473861 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. giunto rastremato standard Dimensione della confezione
10473861 29/32 Pezzo
12358029 19/26 pezzi 5
12368029 24/29 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10473861
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Inserts between standard ground glass joints to eliminate the use of grease. Cowie Technology™ PTFE Thick Wall Sleeve, B-length for Europe is suitable for high vacuum.
Made from PTFE with a substantial shoulder for ease of handling and an overall robust construction for repeated use.
  • Self-release seal to prevent sticking
  • Suitable for high vacuum through the use of transverse trapezoidal sealing rings on the contacting surfaces
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Leakage Rate: <1 x 10-4 torr, litre, sec-1
  • Eliminates the need for grease
  • Sleeves are inert
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Previene il blocco, elimina l'utilizzo del grasso
Da utilizzare con (apparecchiatura) Giunti in vetro smerigliato
Materiale PTFE
Quantità 1 Each
Temperature Range (Metric) Da -200 a +280 °C
Spessore 0.5 mm
N. giunto rastremato standard 29/32
Tipo Rigido