Learn More
Azlon™ HDPE, Jerry Can
Codice prodotto. 10749365
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10749365 1 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10749365 Fornitore Azlon N. del fornitore JGH140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.56€
    8.38€ / pezzi 1
    Risparmia 2.18€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Capacity Metric: 1 L
  • Lightweight and robust
  • Corrosion resistant
  • Suitable for food contact applications in accordance with EU and U.S. FDA regulations
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Dimensioni (L x P x A) 124 x 72 x 163mm
Materiale HDPE
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Jerry Can