Learn More
Azlon™ HDPE, Jerry Can
Codice prodotto. 10115674
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10115674 5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10115674 Fornitore Azlon N. del fornitore JGH148
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Capacity Metric: 5 L
  • Lightweight and robust
  • Corrosion resistant
  • Suitable for food contact applications in accordance with EU and U.S. FDA regulations
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 5 L
Dimensioni (L x P x A) 186 x 134 x 282mm
Materiale HDPE
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Jerry Can