Learn More
Azlon Bottiglie tonde in HDPE Azlon™ con collo stretto
Codice prodotto. 10608015
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
100 mL
125 mL
150 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
N. per confezione:
10/PK
5/PK
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) N. per confezione unitSize
10608015 30 mL 10/PK pezzi 10
10195714 60 ml 10/PK pezzi 10
12565886 100 mL 10/PK pezzi 10
10616865 125 mL 10/PK pezzi 10
10626865 150 mL 10/PK pezzi 10
12074707 250 ml 10/PK pezzi 10
10708805 500 ml 10/PK pezzi 10
10125374 1000 ml 5/PK pezzi 5
10298144 2000 mL 5/PK pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10608015 Fornitore Azlon N. del fornitore BNH0030PN
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottiglie in plastica resistente, per conservare una vasta gamma di liquidi. Le bottiglie tonde a collo stretto in HDPE Azlon™ vantano una buona resistenza chimica generale e sono adatte per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
Store a wide range of liquids with these durable plastic bottles. AzlonTM HDPE Narrow Neck Round Bottles feature good general chemical resistance, and are suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
  • Translucent, rigid HDPE bottles with polypropylene screw caps
  • Lightweight but very durable in use
  • Batch certificate available to download online
  • Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Colore Translucent
Diametro (sistema metrico) interno collo 13 mm
Materiale HDPE
N. per confezione 10/PK
Colore chiusura Translucent
Closure Included Yes
Bocca Narrow
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 66 mm
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 33 mm
Tipo di chiusura Screw Cap