Learn More
Azlon™ Flaconi rotondi in HDPE con collo largo
Codice prodotto. 10003734
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 ml
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10003734 150 ml pezzi 10
10297574 30 ml pezzi 10
10287584 60 ml pezzi 10
12521446 100 ml pezzi 10
11313494 125 mL pezzi 10
10360025 250 ml pezzi 10
10370025 500 ml pezzi 10
10635515 1000 ml pezzi 5
10014654 2000 ml pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10003734 Fornitore Azlon™ N. del fornitore BLH0150P
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottiglie tonde in plastica per diverse applicazioni di campionamento e conservazione dei liquidi. Flaconi rotondi a collo largo Azlon™ in HDPE ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative EU e USA.
Flaconi rotondi in plastica per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi e campionamento. Flaconi rotondi a collo largo Azlon™ in HDPE ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
  • Flaconi in HDPE rigido semitrasparente con tappi a vite in polipropilene
  • Design a tenuta ermetica senza rivestimento interno
  • Contorni interni lisci per travasi efficienti e semplicità di pulizia
  • Duraturi, per impieghi gravosi
  • Ideali per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione di terreni e campionamento
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
  • Forniti in confezione termoretraibile
  • Codici di riciclaggio S. P. I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 150 ml
Colore Traslucido
Diametro (sistema metrico) interno collo 32 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione di terreni e campionamento
Materiale HDPE
N. per confezione 10/PK
Colore chiusura Semitrasparente
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 116 mm
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Autoclavabile Non autoclavabile