Learn More
Azlon™ Flaconi rotondi in HDPE con collo largo
Codice prodotto. 10297574
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 ml
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10297574 30 ml pezzi 10
10287584 60 ml pezzi 10
12521446 100 ml pezzi 10
11313494 125 mL pezzi 10
10003734 150 ml pezzi 10
10360025 250 ml pezzi 10
10370025 500 ml pezzi 10
10635515 1000 ml pezzi 5
10014654 2000 ml pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10297574 Fornitore Azlon™ N. del fornitore BWH0030PN
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottiglie tonde in plastica per diverse applicazioni di campionamento e conservazione dei liquidi. Flaconi rotondi a collo largo Azlon™ in HDPE ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative EU e USA.
Flaconi rotondi in plastica per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi e campionamento. Flaconi rotondi a collo largo Azlon™ in HDPE ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
  • Flaconi in HDPE rigido semitrasparente con tappi a vite in polipropilene
  • Design a tenuta ermetica senza rivestimento interno
  • Contorni interni lisci per travasi efficienti e semplicità di pulizia
  • Duraturi, per impieghi gravosi
  • Ideali per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione di terreni e campionamento
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
  • Forniti in confezione termoretraibile
  • Codici di riciclaggio S. P. I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Capacità (sistema imperiale) 1.01 oz.
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) interno collo 22 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione dei terreni e campionamento
Materiale HDPE
N. per confezione 10/PK
Colore chiusura Semitrasparente
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Product Type Round Wide Mouth Bottle
Altezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 32 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Autoclavabile Non autoclavabile