Learn More
Bottiglie quadrate graduate traslucide in HDPE Azlon™ con tappi
Codice prodotto. 10054164
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10054164 25 ml pezzi 10
10574725 50 ml pezzi 10
10574915 100 ml pezzi 10
10115044 250 ml pezzi 10
11303504 500 ml pezzi 10
11313504 1000 ml pezzi 5
11323504 2000 ml pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10054164 Fornitore Azlon N. del fornitore BGE212P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottiglie quadrate graduate, per conservare una vasta gamma di liquidi e solidi. Bottiglie quadrate graduate semitrasparenti in HDPE Azlon™ con tappi a pressione ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
Store a wide range of liquids and solids with these graduated square bottles. AzlonTM HDPE Translucent Graduated Square Bottles with Plug Caps are suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
  • Heavy duty square bottles with plug seal and screw cap
  • Easy to grip caps have toggle for tamper evident wire attachment to neck
  • Molded graduations for approximate volume measurement
  • Space saving design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Capacità (sistema imperiale) 0.84 oz.
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) interno collo 18 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso con liquidi o solidi
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 32 mm
N. per confezione 10/PK
Larghezza (sistema metrico) 32 mm
Colore chiusura Semitrasparente
Certificazione/Conformità UE; USA
Closure Included
Graduated
Bocca Larga
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Graduated Square Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 1.26 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Diametro (sistema metrico) 18 mm (Inner Neck)
Tipo di chiusura Tappo a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Non autoclavabile