Learn More
Cestelli portaghiaccio in poliuretano Azlon™ con coperchio
Codice prodotto. 12081912
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Nero
Pale Blue
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12081912 Pale Blue Pezzo
11339623 Nero Pezzo
12091912 Verde Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12081912 Fornitore Azlon N. del fornitore IBB002P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.20€
    124.18€ / pezzi 1
    Risparmia 43.02€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Per l'uso con ghiaccio d'acqua, ghiaccio secco e soluzioni saline
Suitable for use with water-ice, dry-ice and salt solutions
  • Cestelli portaghiaccio in schiuma di poliuretano con rivestimento nero, verde e blu
  • Ideale per separare le aree di lavoro in base al colore
  • Maniglie integrate per facilitare il sollevamento e il trasporto
  • Forma ottagonale per facilitare l'impilamento e migliorare la stabilità
Specifica
Altezza (sistema metrico) 185 mm
Larghezza (sistema metrico) 330 mm
Peso (sistema metrico) 1200 g
Progettazione Ottagonale
Materiale Poliuretano
Product Type Cestello portaghiaccio
Colore Pale Blue
Capacità (sistema metrico) 4.5 L