Learn More
Cestelli portaghiaccio in poliuretano Azlon™ con coperchio
Descrizione
Suitable for use with water-ice, dry-ice and salt solutions
- Cestelli portaghiaccio in schiuma di poliuretano con rivestimento nero, verde e blu
- Ideale per separare le aree di lavoro in base al colore
- Maniglie integrate per facilitare il sollevamento e il trasporto
- Forma ottagonale per facilitare l'impilamento e migliorare la stabilità
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 185 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 330 mm |
| Peso (sistema metrico) | 1200 g |
| Progettazione | Ottagonale |
| Materiale | Poliuretano |
| Product Type | Cestello portaghiaccio |
| Colore | Verde |
| Capacità (sistema metrico) | 4,5 l |