Learn More
Imbuto industriale in HDPE Azlon™
Codice prodotto. 11393664
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
80mm
100mm
120mm
140mm
180mm
230mm
245 mm
290mm
380mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
9mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
21 mm
24 mm
27 mm
36mm
Altezza (sistema metrico):
80 mm
102 mm
121 mm
141 mm
181 mm
226 mm
239 mm
277 mm
351 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Diametro (sistema metrico) gambo Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11393664 245 mm 24 mm 239 mm Pezzo
11363664 100mm 11 mm 102 mm pezzi 10
11373664 120mm 12 mm 121 mm pezzi 10
11383664 180mm 17 mm 181 mm pezzi 5
10575115 230mm 21 mm 226 mm pezzi 5
12044837 140mm 13 mm 141 mm pezzi 5
10504355 290mm 27 mm 277 mm Pezzo
12090773 380mm 36mm 351 mm Pezzo
12511456 80mm 9mm 80 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11393664 missing translation for 'mfr' Azlon missing translation for 'supplierNo' FWC114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.80€
    12.40€ / pezzi 1
    Risparmia 5.40€
    30% Sconto
Ver todas las promociones
In stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
In polietilene e infrangibile in condizioni di uso normale. Gli imbuti industriali Azlon™ in HDPE sono adatti per applicazioni a contatto con alimenti, in conformità con le normative UE e USA. Dotati di bordi superiori laterali dritti per evitare fuoriuscite.
Constructed of Polyethylene and unbreakable in normal use. Azlon™ Industrial HDPE Funnels are suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations. Feature straight sided upper rims to prevent spillage.
  • Rigid industrial funnels in polyethylene
  • Unbreakable in normal use
  • Feature straight sided upper rims to prevent spillage
Especificaciones
Diametro (sistema metrico) parte superiore 245 mm
Capacità (sistema metrico) 4000 ml
Diametro (sistema metrico) gambo 24 mm
Materiale HDPE
Altezza (sistema metrico) 239 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.