Learn More
Azlon™ LDPE Gram Stain Wash Bottles
36.53 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Descrizione
Pre-labelled with Gram stain solutions, hazard warning labels and instructions for use
- Pre-labelled with Gram stain solutions, hazard warning labels and instructions for use
- With patented DripLok™ vapour venting technology
- The set of five wash bottles are printed with: - Crystal violet solution - Lugol's iodine solution - Gram iodine solution - Gram color/de-colorising solution - Safranine solution
Specifica
Tipo di chiusura | Vapor-venting |
Erogazione attraverso la chiusura | Yes |
Product Type | Neck Wash Bottle |
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
Colore | Translucent |
Da utilizzare con (applicazione) | For Gram staining |
Include | Five wash bottles printed with the following information: crystal violet solution, Lugol's Iodine solution, Iodine solution Gram, Gram-color/de-colorizing solution, Safranin solution |
Materiale | LDPE |
Temperature Range (Metric) | –50 to 80°C |