Learn More
- Home
- Products
- Bottles, Jars and Jugs
- Bottles
- Wash Bottles
- Flaconi per liquido di filtraggio con sfiato di sicurezza ed etichettatura multilingue Azlon™
Flaconi per liquido di filtraggio con sfiato di sicurezza ed etichettatura multilingue Azlon™
Codice prodotto. 12116230
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetone
Etanolo
Ethanol
I. M. S.
Isopropanol
Isopropanolo
Metanolo
Methanol
Descrizione:
Printed in English, French, German and Spanish
Regione 1
Regione 2: norvegese, danese, svedese, inglese
Regione 3: russo, polacco, tedesco, inglese
Regione 4: arabo, francese, inglese
Colore chiusura:
Arancione
Blu
Giallo
Orange
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
21 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Chemical Label | Descrizione | Colore chiusura | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12116230 | 250 ml | I. M. S. | Printed in English, French, German and Spanish | Giallo | pezzi 5 |
| 11373514 | 250 ml | Acetone | Printed in English, French, German and Spanish | Rosso | pezzi 5 |
| 12126230 | 250 ml | Ethanol | Printed in English, French, German and Spanish | Arancione | pezzi 5 |
| 11383514 | 250 ml | Methanol | Printed in English, French, German and Spanish | Verde | pezzi 5 |
| 12196220 | 250 ml | Isopropanol | Printed in English, French, German and Spanish | Blu | pezzi 5 |
| 15307037 | 500 ml | Acetone | Regione 3: russo, polacco, tedesco, inglese | Rosso | pezzi 5 |
| 12327512 | 500 ml | Acetone | Regione 2: norvegese, danese, svedese, inglese | Rosso | pezzi 5 |
| 12357512 | 500 ml | Etanolo | Regione 2: norvegese, danese, svedese, inglese | Orange | pezzi 5 |
| 15387037 | 500 ml | Etanolo | Regione 4: arabo, francese, inglese | Orange | pezzi 5 |
| 15367037 | 500 ml | Metanolo | Regione 4: arabo, francese, inglese | Verde | pezzi 5 |
| 15337037 | 500 ml | Etanolo | Regione 3: russo, polacco, tedesco, inglese | Orange | pezzi 5 |
| 11329643 | 500 ml | Acetone | Printed in English, French, German and Spanish | Rosso | pezzi 5 |
| 15317037 | 500 ml | Metanolo | Regione 3: russo, polacco, tedesco, inglese | Verde | pezzi 5 |
| 15357037 | 500 ml | Acetone | Regione 4: arabo, francese, inglese | Rosso | pezzi 5 |
| 15377037 | 500 ml | Isopropanolo | Regione 4: arabo, francese, inglese | Blu | pezzi 5 |
| 12397512 | 500 ml | Metanolo | Regione 2: norvegese, danese, svedese, inglese | Verde | pezzi 5 |
| 15327037 | 500 ml | Isopropanolo | Regione 3: russo, polacco, tedesco, inglese | Blu | pezzi 5 |
| 12550456 | 500 ml | Metanolo | Regione 1 | Verde | pezzi 5 |
| 11393514 | 500 ml | I. M. S. | Printed in English, French, German and Spanish | Giallo | pezzi 5 |
| 11303524 | 500 ml | Isopropanol | Printed in English, French, German and Spanish | Blu | pezzi 5 |
| 11349643 | 500 ml | Ethanol | Printed in English, French, German and Spanish | Arancione | pezzi 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
12116230
Fornitore
Azlon
N. del fornitore
WGW534VTML
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Usa il codice promozionale 27996
Spedizione stimata: 20-11-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
28.13 EUR valido fino al 2026-09-30
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27996" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27996" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Per riporre e utilizzare vari tipi di solventi con etichette multilingua per una maggiore sicurezza. I flaconi per liquido di lavaggio con sfiato multilingua in LDPE Azlon sono disponibili in quattro diverse combinazioni di etichette multilingua. Le etichette che indicano i solventi hanno tappi codificati a colori per una facile identificazione in numerose applicazioni.
- Flaconi per liquido di lavaggio a collo largo multilingua dotati di valvola di sfiato del vapore brevettata DripLok™ che impedisce il gocciolamento dei solventi
- Stampa indelebile in quattro lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo
- È possibile scegliere tra cinque etichette di solvente che includono i nuovi simboli GHS (Globally Harmonised Symbols, Sistema mondiale armonizzato), il rombo NFPA, le frasi di rischio e le informazioni sulla sicurezza
- Dotati di tappi monopezzo in PP con codifica a colori che non si deformano durante l'uso
- I tappi dispongono di un erogatore a getto di precisione che consente un controllo accurato
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
| Colore | Semitrasparente |
| Descrizione | Printed in English, French, German and Spanish |
| Include | Tappi in polipropilene e beccucci colorati con estremità sottile per un controllo accurato del getto |
| Materiale | LDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25.4 cm |
| Quantità | 5/conf. |
| Temperature Range (Metric) | Da –50 °C a 80 °C |
| Larghezza (sistema metrico) | 24.1 cm |
| Colore chiusura | Giallo |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Bocca | Larga |
| Forma | Cilindrico |
| Altezza (sistema metrico) | 5.6 cm |
| Product Type | Multi-Lingual Printed Wash Bottle |
| Chemical Label | I. M. S. |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Tipo di chiusura | Tappo |
| Erogazione attraverso la chiusura | Yes |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |