Learn More
- Home
- Products
- Bottles, Jars and Jugs
- Bottles
- Wash Bottles
- Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio con indicazioni multilingue in LDPE Azlon™
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio con indicazioni multilingue in LDPE Azlon™
Codice prodotto. 10191740
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetone
Acqua
Acqua deionizzata
Acqua distillata
Deionized Water
Distilled Water
Etanolo
I. M. S.
Isopropanolo
Metanolo
Methanol
Water
Colore chiusura:
Arancione
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
White
Include:
Arabic, French, English Label
Chiusura in polipropilene arancione
Chiusura in polipropilene bianco
Chiusura in polipropilene blu
Chiusura in polipropilene rossa
Chiusura in polipropilene verde
English, French, German, Spanish Label
Norwegian, Danish, Swedish, English Label
Norwegian, Dutch, Swedish, English Label
Russian, Polish, German, English Label
Dimensione della confezione:
pezzi 5
21 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Chemical Label | Colore chiusura | Include | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 10191740 | 500 ml | Acqua distillata | Bianco | Chiusura in polipropilene bianco | pezzi 5 |
| 12580446 | 250 ml | Etanolo | Arancione | Chiusura in polipropilene arancione | pezzi 5 |
| 11946815 | 250 ml | Methanol | Verde | Chiusura in polipropilene verde | pezzi 5 |
| 12166220 | 250 ml | Acqua | Bianco | Chiusura in polipropilene bianco | pezzi 5 |
| 12570446 | 250 ml | Acetone | Rosso | Chiusura in polipropilene rossa | pezzi 5 |
| 12186220 | 250 ml | Isopropanolo | Blu | Chiusura in polipropilene blu | pezzi 5 |
| 12560446 | 250 ml | Deionized Water | Bianco | English, French, German, Spanish Label | pezzi 5 |
| 12106230 | 250 ml | I. M. S. | Giallo | English, French, German, Spanish Label | pezzi 5 |
| 12550446 | 250 ml | Distilled Water | Bianco | Chiusura in polipropilene bianco | pezzi 5 |
| 11966815 | 500 ml | Acetone | Rosso | Chiusura in polipropilene rossa | pezzi 5 |
| 10233610 | 500 ml | Metanolo | Verde | Chiusura in polipropilene verde | pezzi 5 |
| 10529950 | 500 ml | Acqua | Bianco | Chiusura in polipropilene bianco | pezzi 5 |
| 11343514 | 500 ml | Etanolo | Arancione | Chiusura in polipropilene arancione | pezzi 5 |
| 10690121 | 500 ml | Isopropanolo | Blu | Chiusura in polipropilene blu | pezzi 5 |
| 10203370 | 500 ml | Acqua deionizzata | Bianco | Chiusura in polipropilene bianco | pezzi 5 |
| 10293700 | 500 ml | I. M. S. | Giallo | English, French, German, Spanish Label | pezzi 5 |
| 12347522 | 500 ml | Water | Bianco | Norwegian, Danish, Swedish, English Label | pezzi 5 |
| 12327522 | 500 ml | Deionized Water | Bianco | Norwegian, Dutch, Swedish, English Label | pezzi 5 |
| 12317522 | 500 ml | Distilled Water | Bianco | Norwegian, Danish, Swedish, English Label | pezzi 5 |
| 15347037 | 500 ml | Distilled Water | White | Russian, Polish, German, English Label | pezzi 5 |
| 15397037 | 500 ml | Distilled Water | White | Arabic, French, English Label | pezzi 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Codice prodotto.
10191740
Fornitore
Azlon™
N. del fornitore
WGW601PML
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
45.40€
31.99€ / pezzi 5
Risparmia 13.41€
29% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
31.98 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27957" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27957" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Descrizione
Imprinted with Globally Harmonized Symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information. Azlon™ LDPE Multi-lingual Printed Wash Bottles display chemical names and key safety information in four European languages, eliminating the need for multiple wash bottles across European language speaking countries.
- Multi-lingual wide neck wash bottles
- Indelibly printed
- Fitted with color-coded, one-piece PP closures that maintain their shape in use
- Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
- Available in three water and five solvent labels
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Descrizione | Stampa indelebile in inglese, francese, tedesco e spagnolo |
| Include | Chiusura in polipropilene bianco |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | 5/conf. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Temperature Range (Metric) | Da –50 °C a 80 °C |
| Colore chiusura | Bianco |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 5.6 cm |
| Chemical Label | Acqua distillata |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Diametro (sistema metrico) | 75 mm |
| Tipo di chiusura | Tappo senza sfiato |
| Erogazione attraverso la chiusura | Yes |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Capacità (sistema imperiale) | 16,91 once |
| Forma | Cilindrico |
| Monouso | Reusable |
| Product Type | Multi-Lingual Printed Wash Bottle |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |