Learn More
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE con indicazioni di sicurezza stampate Azlon™
Descrizione
Create custom labels for these do-it-yourself LDPE wash bottles. Azlon™ LDPE DIY Printed Safety Wash Bottles come with adhesive hazard labels and are ideal for a variety of liquid storage and sampling applications. DripLok™ vapor venting caps provide increased safety with volatile solvents.
- Do-it-yourself wash bottles with blank write-on panel
- Indelibly printed in three languages (English, French and German)
- Supplied with adhesive hazard labels
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 38 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 34 mm |
| Include | Pannello vuoto scrivibile, tappo bianco, etichette di rischio adesive |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | 5/conf. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Temperature Range (Metric) | Da –50 °C a 80 °C |
| Colore chiusura | Bianco |
| Vedi altri risultati |