Learn More
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE con indicazioni di sicurezza stampate Azlon™
Codice prodotto. 15307047
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 mL
1000 ml
Tipo di chiusura:
Tappo
Tappo di sfiato del vapore
Tappo senza sfiato
Vapor-venting
Colore chiusura:
Assortiti
Bianco
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo di chiusura Colore chiusura unitSize
15307047 500 mL Vapor-venting Assortiti Pezzo
12540066 250 ml Vapor-venting Bianco pezzi 5
12510066 250 ml Tappo senza sfiato Bianco pezzi 5
12520066 500 mL Tappo senza sfiato Bianco pezzi 5
12590056 500 mL Tappo di sfiato del vapore Bianco pezzi 5
12500066 1000 ml Tappo Bianco pezzi 5
12530066 1000 ml Tappo Bianco pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15307047 Fornitore Azlon™ N. del fornitore WGW004VTML
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Etichette personalizzate per spruzzette in LDPE di uso comune. Le spruzzette in LDPE con indicazioni di sicurezza stampate Azlon™ sono dotate di etichette di pericolo adesive e sono ideali per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi e campionamento. I tappi con sfiato del vapore DripLok™ garantiscono una maggiore sicurezza con solventi volatili.
Create custom labels for these do-it-yourself LDPE wash bottles. Azlon™ LDPE DIY Printed Safety Wash Bottles come with adhesive hazard labels and are ideal for a variety of liquid storage and sampling applications. DripLok™ vapor venting caps provide increased safety with volatile solvents.
  • Do-it-yourself wash bottles with blank write-on panel
  • Indelibly printed in three languages (English, French and German)
  • Supplied with adhesive hazard labels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Translucent
Diametro collo esterno (sistema metrico) 38 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 34 mm
Include Closure, blank write-on panel, adhesive hazard signs
Materiale LDPE
Quantità 5/Pk.
Temperature Range (Metric) -50°C to +80°C
Colore chiusura Assortiti
Closure Included
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Vapor-venting