Learn More
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio stampate con bordo inclinato in LDPE Azlon™
Codice prodotto. 10697815
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetone
Distilled Water
Eau distillée
Ethanol
I. M. S.
Isopropanol
Methanol
Water
Colore chiusura:
Arancione
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Chemical Label Colore chiusura unitSize
10697815 250 ml Water Bianco pezzi 5
11353514 250 ml Ethanol Arancione pezzi 5
10698005 250 ml Methanol Verde pezzi 5
10247874 250 ml Distilled Water Bianco pezzi 5
12504927 250 ml Eau distillée Bianco pezzi 5
10084174 250 ml I. M. S. Giallo pezzi 5
10287674 250 ml Acetone Rosso pezzi 5
10034464 250 ml Isopropanol Blu pezzi 5
10421055 500 ml Distilled Water Bianco pezzi 5
11990995 500 ml Acetone Rosso pezzi 5
10339604 500 ml I. M. S. Giallo pezzi 5
10442585 500 ml Methanol Verde pezzi 5
10044224 500 ml Isopropanol Blu pezzi 5
11363514 500 ml Ethanol Arancione pezzi 5
10442395 500 ml Water Bianco pezzi 5
11971538 500 ml Eau distillée Bianco pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 10697815 Fornitore Azlon™ N. del fornitore WGF530P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottiglie rotonde in plastica resistente per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi, preparazione dei terreni e campionamento. Le bottiglie per liquido di lavaggio con bordo inclinato in LDPE Azlon™ sono stampate indelebilmente con una selezione di sette comuni solventi da laboratorio, simboli di rischio appropriati e numeri CAS.
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM LDPE Printed Slope Shoulder Wash Bottles are indelibly printed with a choice of seven popular laboratory solvents, appropriate hazard symbols and CAS numbers.
  • Labeled wash bottles for easy identification of contents
  • Slim design enables comfortable handling and enhanced ease of use
  • Fitted with color-coded polypropylene closures
  • Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore Semitrasparente
Diametro collo esterno (sistema metrico) 54mm
Da utilizzare con (applicazione) Per un’identificazione rapida del contenuto
Include Chiusura in polipropilene bianco
Materiale LDPE
N. per confezione 5/PK
Colore chiusura Bianco
Closure Included
Graduated No
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 5.6 cm
Product Type Wash Bottle
Chemical Label Water
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 152 mm
Tipo di chiusura Tappo
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Autoclavabile Non autoclavabile