Learn More
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio stampate con bordo inclinato in LDPE Azlon™
Codice prodotto. 11353514
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetone
Distilled Water
Eau distillée
Ethanol
I. M. S.
Isopropanol
Methanol
Water
Colore chiusura:
Arancione
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Chemical Label Colore chiusura Dimensione della confezione
11353514 250 ml Ethanol Arancione pezzi 5
10698005 250 ml Methanol Verde pezzi 5
10697815 250 ml Water Bianco pezzi 5
10247874 250 ml Distilled Water Bianco pezzi 5
12504927 250 ml Eau distillée Bianco pezzi 5
10084174 250 ml I. M. S. Giallo pezzi 5
10287674 250 ml Acetone Rosso pezzi 5
10034464 250 ml Isopropanol Blu pezzi 5
10421055 500 ml Distilled Water Bianco pezzi 5
11990995 500 ml Acetone Rosso pezzi 5
10339604 500 ml I. M. S. Giallo pezzi 5
10442585 500 ml Methanol Verde pezzi 5
10044224 500 ml Isopropanol Blu pezzi 5
11363514 500 ml Ethanol Arancione pezzi 5
10442395 500 ml Water Bianco pezzi 5
11971538 500 ml Eau distillée Bianco pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 11353514 Fornitore Azlon™ N. del fornitore WGF535P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.21€
    23.28€ / pezzi 5
    Risparmia 5.93€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Bottiglie rotonde in plastica resistente per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi, preparazione dei terreni e campionamento. Le bottiglie per liquido di lavaggio con bordo inclinato in LDPE Azlon™ sono stampate indelebilmente con una selezione di sette comuni solventi da laboratorio, simboli di rischio appropriati e numeri CAS.
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM LDPE Printed Slope Shoulder Wash Bottles are indelibly printed with a choice of seven popular laboratory solvents, appropriate hazard symbols and CAS numbers.
  • Labeled wash bottles for easy identification of contents
  • Slim design enables comfortable handling and enhanced ease of use
  • Fitted with color-coded polypropylene closures
  • Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
Spécification
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Semitrasparente
Diametro collo esterno (sistema metrico) 54mm
Da utilizzare con (applicazione) Per un’identificazione rapida del contenuto
Include Chiusura in polipropilene arancione
Materiale LDPE
N. per confezione 5/PK
Colore chiusura Arancione
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 152 mm
Chemical Label Ethanol
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 152 mm
Tipo di chiusura Tappo
Erogazione attraverso la chiusura Sì
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Forma Rotondo
Product Type Flacone per liquido di lavaggio
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.