Learn More
Azlon™ Flaconi rotondi in LDPE Azlon™ con tappo contagocce con beccuccio
Codice prodotto. 10709385
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10709385 60 ml pezzi 10
12054827 30 mL pezzi 10
12084747 150 ml pezzi 10
12084707 250 ml pezzi 10
10044804 500 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10709385 Fornitore Azlon™ N. del fornitore BGE820PNC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.84€
    8.59€ / pezzi 10
    Risparmia 2.25€
    20% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Da utilizzare come bottiglie contagocce o dosatrici. Le bottiglie tonde Azlon™ con tappo contagocce con beccuccio in LDPE sono dotate di tappo ermetico e il beccuccio può essere tagliato per regolare la portata.
Da utilizzare come flaconi contagocce o dosatori. I flaconi rotondi in LDPE Azlon™ con tappo contagocce con beccuccio sono dotate di tappo ermetico e possono essere tagliati per regolarne la portata.
  • Round LDPE bottles fitted with spouted dropper closure
  • Good resistance to chemical attack
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Usato come flacone contagocce o dispenser
Include Spouted dropper closure
Materiale LDPE
Quantità 10/conf.
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Narrow, Threaded
Altezza (sistema metrico) 109 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l'uso come flacone contagocce o dosatore
Altezza (sistema imperiale) 4,21in.
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 28/R4
Diametro (sistema metrico) 40 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite con beccuccio
Erogazione attraverso la chiusura Sì
Capacità (sistema imperiale) 2,03 once
Forma Rotondo
Product Type Flacone rotondo