Learn More
Flaconi rotondi in LDPE Azlon™ con tappo contagocce con beccuccio
Codice prodotto. 12054827
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12054827 30 mL pezzi 10
10709385 60 ml pezzi 10
12084747 150 ml pezzi 10
12084707 250 ml pezzi 10
10044804 500 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12054827 Fornitore Azlon N. del fornitore BGE814PNC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.01€
    7.92€ / pezzi 10
    Risparmia 2.09€
    20% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Da utilizzare come bottiglie contagocce o dosatrici. Le bottiglie tonde Azlon™ con tappo contagocce con beccuccio in LDPE sono dotate di tappo ermetico e il beccuccio può essere tagliato per regolare la portata.
Da utilizzare come flaconi contagocce o dosatori. I flaconi rotondi in LDPE Azlon™ con tappo contagocce con beccuccio sono dotate di tappo ermetico e possono essere tagliati per regolarne la portata.
  • Round LDPE bottles fitted with spouted dropper closure
  • Good resistance to chemical attack
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Da utilizzare con (applicazione) Used as a dropping or dispensing bottle
Include Spouted dropper closure
Materiale LDPE
Quantità Shrink-wrapped pack
Closure Included Sì
Bocca Narrow, Threaded
Altezza (sistema metrico) 93 mm
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 28/R4
Diametro (sistema metrico) 32 mm
Tipo di chiusura Spouted Screw Cap
Forma Rotondo