Learn More
Azlon™ LDPE Round Dispensing Bottles with Pivot Nozzle
Codice prodotto. 10349794
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10349794 30 mL pezzi 10
10411055 60 mL pezzi 10
10399504 150 mL pezzi 10
12559185 250 mL pezzi 10
12569185 500 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10349794 Fornitore Azlon™ N. del fornitore BGE514P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.56€
    13.17€ / pezzi 10
    Risparmia 3.39€
    20% Sconto
In stock
Suitable for use as dropping or wash bottle and for dispensing gels
    • Round LDPE bottles fitted with pivoting nozzle closure
    • Nozzle retracts into cap to seal bottle
    • Available in bulk packs
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Materiale LDPE
N. per confezione 10
Closure Included Sì
Altezza (sistema metrico) 66 mm
Diametro (sistema metrico) 32 mm
Tipo di chiusura Pivoting Nozzle
Forma Rotondo