Learn More
Flaconi per liquido di lavaggio Azlon™ in LDPE con imboccatura stretta, stile classico
Descrizione
Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
- Tradizionali flaconi per liquido di lavaggio di forma squadrata con spalla arrotondata
- Dotati di chiusura in PP monopezzo che non si deforma durante l'uso
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Include | Chiusure di erogazione girevoli, ermetiche, in polipropilene |
| Materiale | LDPE |
| N. per confezione | 5 |
| Colore chiusura | Bianco |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Bocca | Stretta |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Vedi altri risultati |