Learn More
Cestello basso Azlon™
Codice prodotto. 11373464
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11373464 10000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11373464 Fornitore Azlon N. del fornitore TWR200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.43€
    20.97€ / pezzi 1
    Risparmia 8.46€
    28% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-04-2027
In polipropilene. Il cestello basso Azlon™ è di forma rettangolare, leggero e robusto adatto per essere utilizzato come cestello per autoclave/scarico o per stoccaggio generico. Unità impilabili quando non sono in uso per risparmiare spazio. Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.
Constructed from Polypropylene. Azlon™ Low-Form Basket is a strong, lightweight rectangular basket
suitable for use as a draining/autoclave basket or for general storage.Units stack when not in use to save space.Good chemical resistance and autoclavable to 121°C.
  • Cestello rettangolare leggero e robusto
  • Adatto per l'uso come cestello per autoclave/drenaggio o per la conservazione generica
  • Unità impilabili quando non in uso per risparmiare spazio
  • Buona resistenza chimica
  • Autoclavabile fino a 121 °C
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Bianco
Capacità (sistema metrico) 10000 ml
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per l'uso come cestello per autoclave/drenaggio o per la conservazione generica
Altezza (sistema metrico) esterno 100 mm
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Materiale Polipropilene
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 300 mm