Learn More
Bottiglie per liquido di lavaggio con bordo inclinato in LDPE Azlon™
Codice prodotto. 10004704
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Colore chiusura:
Bianco
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura Dimensione della confezione
10004704 500 ml Bianco pezzi 5
10431625 250 ml Bianco pezzi 5
10655705 500 ml Rosso pezzi 5
10175224 1000 ml Rosso pezzi 5
10309314 1000 ml Bianco pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10004704 Fornitore Azlon N. del fornitore WGF336P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.90€
    19.48€ / pezzi 5
    Risparmia 8.42€
    30% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Bottiglie rotonde in plastica resistente per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi, preparazione dei terreni e campionamento. Bottiglie per liquido di lavaggio con bordo inclinato in LDPE Azlon™ progettate per diverse esigenze di lavaggio. I tappi presentano aperture a punta di precisione, ideali per un'erogazione precisa del getto del liquido.
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM LDPE Slope Shoulder Wash Bottles designed to fit a variety of washing needs. Closures feature precision tipped apertures, ideal for fine liquid jet dispensing.
  • Slim design enables comfortable handling and enhanced ease of use
  • Fitted with a choice of white or red polypropylene swivel dispensing closures
  • Choice of three sizes
  • Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Semitrasparente
Diametro collo esterno (sistema metrico) 69mm
Materiale LDPE
Quantità 5/conf.
Temperature Range (Metric) Da –50 °C a 80 °C
Colore chiusura Bianco
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 5.6 cm
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 187 mm
Tipo di chiusura Tappo
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 16,91 once
Forma Rotondo
Product Type Wash Bottle