Learn More
Azlon™ Ancoretta magnetica con dispositivi di recupero Azlon™
Codice prodotto. 10514355
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
350 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10514355 250 mm Pezzo
10400095 350 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10514355 Fornitore Azlon™ N. del fornitore SWN564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.42€
    18.54€ / pezzi 1
    Risparmia 11.88€
    39% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Dispositivi di recupero magnetici che servono a recuperare le ancorette per agitatore da liquidi sensibili. I dispositivi di recupero magnetici Azlon™ per ancorette per agitatore sono dotati di magneti incorporati in modo permanente in un'asta in PTFE.
Retrieve stirrer bars from sensitive liquids with these magnetic retrievers. AzlonTM Magnetic Retrievers for Stirrer Bars feature magnets permanently embedded in a PTFE rod.
  • Ideal for retrieving magnetic stirrer bars from particularly sensitive or corrosive liquids
  • Turbo retrievers are ideal for use with turbo stirrer bars
Specifica
Autoclavabile Sì
Dimensioni (L x P x A) 98 Lin.
Lunghezza (sistema imperiale) 98 in.
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Materiale Magnetico
Quantità Conf. da 1
Tipo Aste per recupero ancorette