Learn More
Azlon Multi-lingual LDPE Venting Wash Bottles
Codice prodotto. 12387512
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12387512 500 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12387512 Fornitore Azlon N. del fornitore WGW539VTMLS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.28€
    39.87€ / pezzi 5
    Risparmia 9.41€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Per riporre e utilizzare vari tipi di solventi con etichette multilingua per una maggiore sicurezza. I flaconi per liquido di lavaggio con sfiato multilingua in LDPE Azlon sono disponibili in quattro diverse combinazioni di etichette multilingua. Le etichette che indicano i solventi hanno tappi codificati a colori per una facile identificazione in numerose applicazioni.
  • Multi-lingual wide neck wash bottles featuring a vapor venting valve to prevent drips
  • Indelibly printed in up to four languages, with four available language combinations
  • Choice of five solvent labels with new Globally Harmonised Symbols, NFPA diamond, risk phrases, and safety instructions
  • Fitted with one piece PP closures that maintain their shape in use
  • Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Descrizione Region 2: Norwegian, Danish, Swedish, English
Materiale LDPE
Colore chiusura Blu
Altezza (sistema metrico) 163 mm
Chemical Label Isopropanol
Diametro (sistema metrico) 75 mm