Learn More
Dosatore per pipette Azlon™
Codice prodotto. 11303714
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
11303714 Bianco Pezzo
11930885 Blu Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11303714 Fornitore Azlon N. del fornitore PFL001N
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Dispositivo di riempimento pipette con controllo del vuoto facile da usare e preciso. Il pipettatore AzlonTM utilizza un nuovo gruppo valvola in PTFE e gomma siliconica per un controllo fine nel riempimento e nello svuotamento delle pipette.
Easy and precise vacuum controlled thumb level pipet filler. The Azlon™Pipet Controller uses a novel PTFE and silicone rubber valve assembly to allow fine control of pipent filling and emptying.
  • A novel PTFE and silicone rubber valve assembly controls the vacuum created by simply squeezing the unique rubber bulb
  • By moving the thumb lever pipettes from 0.1mL up to 100mL can be easily and accurately filled and emptied
  • Blow out pipets are catered for by the depression of a small thumb operated squeeze ball
  • A replaceable PTFE membrane filter ensures liquid is not accidentally drawn into the unit (2 supplied)
  • The filter and pipet holding cone can be sterilized by autoclaving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PVDF e acciaio inox, Stainless Steel
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Ambito clinico, ospedaliero, biologico, chimico, degli alimenti e delle bevande, farmaceutico, cosmetico e forense
Colore Bianco
Volume (sistema metrico) 0.1 to 100 mL
Tipo Pipetta a ripetizione a spostamento positivo