Learn More
Dosatore per pipette Azlon™
Codice prodotto. 11930885
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11930885 Blu Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11930885 Fornitore Azlon N. del fornitore PFL001B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    114.66€ / pezzi 1
    Risparmia 247.34€
    68% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Dispositivo di riempimento pipette con controllo del vuoto facile da usare e preciso. Il pipettatore AzlonTM utilizza un nuovo gruppo valvola in PTFE e gomma siliconica per un controllo fine nel riempimento e nello svuotamento delle pipette.
Easy and precise vacuum controlled thumb level pipet filler. The Azlon™Pipet Controller uses a novel PTFE and silicone rubber valve assembly to allow fine control of pipent filling and emptying.
  • A novel PTFE and silicone rubber valve assembly controls the vacuum created by simply squeezing the unique rubber bulb
  • By moving the thumb lever pipettes from 0.1mL up to 100mL can be easily and accurately filled and emptied
  • Blow out pipets are catered for by the depression of a small thumb operated squeeze ball
  • A replaceable PTFE membrane filter ensures liquid is not accidentally drawn into the unit (2 supplied)
  • The filter and pipet holding cone can be sterilized by autoclaving
Specifica
Materiale PVDF e acciaio inox, Stainless Steel
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Ambito clinico, ospedaliero, biologico, chimico, degli alimenti e delle bevande, farmaceutico, cosmetico e forense
Colore Blu
Volume (sistema metrico) 0.1 to 100 mL
Tipo Pipetta a ripetizione a spostamento positivo