Learn More
Ancoretta magnetica ovale con perno ad anello Azlon™
Codice prodotto. 10788995
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
0.17 in.
4,5 mm
0.23 in.
6 mm
8 mm
9,5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10788995 50 mm 8 mm pezzi 2
10648195 12 mm 0.17 in. pezzi 2
10298094 15 mm 4,5 mm pezzi 2
10738795 8 mm 3 mm pezzi 2
10585105 20 mm 6 mm pezzi 2
10135374 25 mm 0.23 in. pezzi 2
10729175 30 mm 0.23 in. pezzi 2
10636855 45 mm 8 mm pezzi 2
10431235 40 mm 8 mm pezzi 2
10145374 35 mm 6 mm pezzi 2
10431425 60 mm - pezzi 2
10564345 70 mm 9,5 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 10788995 Fornitore Azlon N. del fornitore SWN509
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In PTFE magnetico. L'ancoretta magnetica Azlon™ è dotata di un perno centrale ad anello che assicura un'ottima rotazione anche su basi curve o irregolari.
  • In PTFE magnetico
  • Il perno ad anello centrale garantisce una rotazione efficiente anche su basi leggermente curve o irregolari
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Dimensioni (L x P x A) 1.9 Lin.
Lunghezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Materiale Magnetic Alloy
Quantità 2/Pk.
Forma Pivot ring
Tipo Stir Bar