Learn More
Cilindro in PMP con scala graduata incisa Azlon™
Codice prodotto. 10524355
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
10524355 1000 ml 10 ml Pezzo
11323584 10 ml 0.2 ml pezzi 10
10665705 100 ml 1 ml pezzi 5
12070003 250 ml 2 ml Pezzo
11333584 25 ml 0.5 ml pezzi 5
11363584 2000 ml 20 mL Pezzo
10218024 500 ml 5 ml Pezzo
10566455 - 1 ml pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10524355 Fornitore Azlon N. del fornitore CT1000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.36€
    30.00€ / pezzi 1
    Risparmia 17.36€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
In PMP per l'elevato punto di fusione e la buona stabilità della temperatura. I cilindri in PMP con graduazioni stampate Azlon™ sono autoclavabili e rappresentano una soluzione affidabile per la misurazione del volume di liquidi in laboratorio.
Manufactured with PMP for its high melting point and good temperature stability. Azlon™ PMP Cylinders with Molded Graduations are autoclavable and provide a reliable solution for measuring the volume of liquids in a laboratory.
  • Molded raised graduations on transparent cylinder provides ease of visual measurement
  • Large pouring spout facilitates dispensing liquids
  • Hexagonal base with non-slip anti-suction feature ensures stability
  • Autoclavable to 121deg.C
  • Conforms to ISO 6706
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale PMP (polimetilpentene)
Tolleranza ±10 ml
Certificazione/Conformità ISO 6706
Classe Classe B
Quantità Conf. da 1
Graduazioni 10 ml
Autoclavabile Sì
Base Type Esagonale
Altezza (sistema metrico) 440 mm
Product Type Tubo non graduato